Läs mer
Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate, 90+%
Produktkod. 11410691
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410691 10 g 10g
11420691 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410691 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20148.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64920-29-2 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64920-29-2
Molekylformel C12H14O3
Molekylvikt (g/mol) 206.241
MDL-nummer MFCD00037533
InChI-nyckel STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate, ethyl benzylpyruvate, ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate, unii-5ynu9lpt51, 5ynu9lpt51, 2-oxo-4-phenylbutyric acid ethyl ester, 2-oxo-4-phenyl butyric acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-4-phenyl-butanoate, 2-oxo-4-phenylbutanoic acid ethyl ester, ethyl2-oxo-4-phenylbutyrate
PubChem CID 562087
IUPAC-namn etyl-2-oxo-4-fenylbutanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
Densitet 1.09
Kokpunkt 131°C to 133°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 10 g
Beilstein 2725083
Formel vikt 206.24
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.