Läs mer
Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 206.0943 |