Läs mer
Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate-d5, TRC
Produktkod. 30384428
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384428 50 mg
30377518 100 mg
30380118 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30384428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92538750MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189911-53-2
Molekylformel C12 2H5 H9 O3
Molekylvikt (g/mol) 211.27
Synonym Ethyl 2-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoate, Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutanoate-D5 (phenyl-D5), Ethyl 2-Keto-4-phenyl-d5-butanoate, Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate-d5, Ethyl 2-Oxo-4-(phenyl-d5)butanoate, 2-Oxo-4-(phenyl-d5)butanoic acid ethyl ester
IUPAC-namn ethyl 2-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoate
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCC(=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate d5
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D
Formel vikt 211.1257