Läs mer
Etyl 2-oxocyklohexanekarboxylat, 95 %
Produktkod. 10753851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753851 25 g Glasflaska 25g
10060930 5 g Glasflaska 5g
10274910 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10753851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118330250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1655-07-8
Molekylformel C9H14O3
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00001631
InChI-nyckel FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
PubChem CID 95543
IUPAC-namn etyl-2-oxocyklohexan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Namnnotering 98%
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 106,0 °C (11,0 mmHg)
Flampunkt 85 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (O=)C6H9CO2C2H5
Brytningsindex 1,4775 till 1,4795
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, IV, 2606
Formel vikt 170.21
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.