Läs mer
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 95%
Produktkod. 15435838
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435838 25 g 25g
15445838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59495.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Etyl-2-oxocyklohexankarboxylat används för att producera andra kemikalier. Till exempel kan den reagera med 4-metylanilin för att få 2-oxo-cyklohexankarboxylsyra p-toluidid. Reaktionen sker med reagens DMAP
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 2-oxocyklohexankarboxylat används för att producera andra kemikalier. Till exempel kan den reagera med 4-metylanilin för att få 2-oxo-cyklohexankarboxylsyra p-toluidid. Reaktionen sker med reagens
DMAP Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1655-07-8
Molekylformel C9H14O3
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00001631
InChI-nyckel FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
PubChem CID 95543
IUPAC-namn etyl-2-oxocyklohexan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Densitet 1.064
Kokpunkt 106°C (11 mmHg)
Flampunkt 96°C (205°F)
Linjär formel (O=)C6H9CO2C2H5
Brytningsindex 1.4775
Kvantitet 25 g
Beilstein 608356
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 170.21
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.