Läs mer
Etyl 2-oxocyklohexankarboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate |
| CAS | 1655-07-8 |
| Molekylformel | C9H14O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, 2-Carbethoxycyclohexanone, 2-Carboethoxycyclohexanone, 2-Oxocyclohexane Carboxylate2-Oxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Oxo-2-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Cyclohexanone-1-carboxylate, Ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate, Ethyl Cyclohexanone-2-carboxylate, NSC 18744 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1CCCCC1=O |
| IUPAC-namn | etyl 2-oxocyklohexan-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.0943 |