Läs mer
Etyl 2-oxocyklohexankarboxylat, TRC
Produktkod. 30371289
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30371289 250 mg
1 options
Produktkod. 30371289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE945524250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate
CAS 1655-07-8
Molekylformel C9H14O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, 2-Carbethoxycyclohexanone, 2-Carboethoxycyclohexanone, 2-Oxocyclohexane Carboxylate2-Oxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Oxo-2-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Cyclohexanone-1-carboxylate, Ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate, Ethyl Cyclohexanone-2-carboxylate, NSC 18744
InChI formel InChI=1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C1CCCCC1=O
IUPAC-namn etyl 2-oxocyklohexan-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Formel vikt 170.0943