Läs mer
Etyl 2-oxocyklopentankarboxylat, 95+%
Produktkod. 10772115 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772115 25 g Glasflaska 25g
10604672 100 g Glasflaska 100g
10245990 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772115 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173580250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-10-9
Molekylformel C8H12O3
Molekylvikt (g/mol) 156.18
MDL-nummer MFCD00001412
InChI-nyckel JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69136
IUPAC-namn etyl-2-oxocyklopentan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Namnnotering teknik, 90 %
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 224,0 °C till 228,0 °C
Flampunkt 77 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (O=)C5H7CO2C2H5
Brytningsindex 1,4500 till 1,4540
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 597
Synonym ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3–3,5%. Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 156.18
Procent renhet 95+%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.