Läs mer
Etyl 2-oxocyklopentankarboxylat, 97+%
Produktkod. 11351617
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351617 100 g 100g
11341617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04528.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156,181 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-10-9
Molekylformel C8H12O3
Molekylvikt (g/mol) 156.181
MDL-nummer MFCD00001412
InChI-nyckel JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
PubChem CID 69136
IUPAC-namn etyl-2-oxocyklopentan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Densitet 1.079
Kokpunkt 225 °C till 228 °C
Flampunkt 77 °C (170 °F)
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 100 g
Beilstein 387787
Formel vikt 156.18
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.