Läs mer
Ethyl 2-Oxopentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Oxopentanoate |
| CAS | 50461-74-0 |
| Molekylformel | C7H12O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(=O)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-oxopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0786 |