Läs mer
Etyl-2-oxopyrrolidin-3-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15454298
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454298 1 g 1g
15464298 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57906.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 36821-26-8 | Molekylformel: C7H11NO3 | Molekylvikt: 157,169 g/mol
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Hantera och förvara under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36821-26-8
Molekylformel C7H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 157.169
MDL-nummer MFCD06796534
InChI-nyckel FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12699000
IUPAC-namn etyl-2-oxopyrrolidin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCNC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Smältpunkt 71 °C till 75 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Synonym 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carboethoxy-pyrrolidinone, ethyl2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate, n-boc-2-oxo-d-beta-proline ethyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 157.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.