Läs mer
Ethyl 2-pentynoate, 97+%
Produktkod. 11377795
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377795 25 g 25g
11367795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02703.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55314-57-3 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Etyl-2-pentynoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 2-pentynoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Håll borta från värme. Inkompatibelt med oxiderande material. Syror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55314-57-3
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.155
MDL-nummer MFCD00015221
InChI-nyckel XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 99169
IUPAC-namn etylpent-2-ynoat
LEDER CCC#CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-pentynoate
Densitet 0.957
Kokpunkt 178°C to 179°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Linjär formel CH3CH2C≡CCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.4395
Kvantitet 25 g
Beilstein 1750016
Synonym ethyl 2-pentynoate, 2-pentynoic acid ethyl ester, ethyl-2-pentynoate, ethyl pent-2-yn-1-oate, 2-pentynoic acid, ethyl ester, ethyl2-pentynoate, acmc-20al0p, 2-pentynoic acid, ethylester, pent-2-ynoic acid ethyl ester
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 126.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.