Läs mer
Ethyl 2-pyridylacetate 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10498640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10498640 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10498640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-pyridylacetate
Namnnotering 98%
CAS 2739-98-2
Färg Yellow
Densitet 1.084g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H11NO2
Linjär formel (C5H4N)CH2COOC2H5
Brytningsindex 1.4963 to 1.4983 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00006359
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 2-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-pyridinylacetate, ethyl pyridine-2-acetate, 2-pyridineacetic acid ethyl ester, ethyl 2-pyridineacetate, ethyl 2-2-pyridyl acetate, 2-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl pyridin-2-ylacetate, 2-pyridineacetic acid, ethyl ester
InChI-nyckel IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=CC=N1
IUPAC-namn ethyl 2-pyridin-2-ylacetate
Molekylvikt (g/mol) 165.192
PubChem CID 75960
Formel vikt 165.19
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.