missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etyl 2-(trifluoracetyl)propionat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate |
| CAS | 344-00-3 |
| Molekylformel | C7 H9 F3 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, Ethyl (±)-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9F3O3/c1-3-13-6(12)4(2)5(11)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | etyl 4,4,4-trifluor-2-metyl-3-oxobutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.14 |
| Formel vikt | 198.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?