Läs mer
Etyl-2-(trifluormetyl)-4-metyl-5-pyrimidinkarboxylat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595080
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10595080 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10595080 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00183DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
CAS 306960-67-8
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H9F3N2O2
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
InChI-nyckel LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
IUPAC-namn etyl-4-metyl-2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 234.178
PubChem CID 10609709
Formel vikt 234.18
Procent renhet 97%