Läs mer
Etyl-2-trifluormetyl-4-metylpyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417985
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417985 1 g 1g
15427985 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32065.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 306960-67-8 | Molekylformel: C9H9F3N2O2 | Molekylvikt: 234,178 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306960-67-8
Molekylformel C9H9F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 234.178
MDL-nummer MFCD07367386
InChI-nyckel LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 10609709
IUPAC-namn etyl-4-metyl-2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Kokpunkt 54 °C (0,5 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.