Läs mer
Ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11473307
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11473307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16215.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-62-8
Molekylformel C10H9F3O2
Molekylvikt (g/mol) 218.175
MDL-nummer MFCD00013556
InChI-nyckel BQLMZZVRHPZRBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, 2-trifluoromethylbenzoic acid, ethyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2-ethylphenyl ester, acmc-20al1u, ethyl-2-trifluoromethyl benzoate, ethyl 2-trifluoromethyl benzoate #, 2-trifluoromethylbenzoic acid ethyl ester, 2-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 521815
IUPAC-namn ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
Densitet 1.459
Kokpunkt 90°C to 91°C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 5 g
Beilstein 3290053
Formel vikt 218.18
Procent renhet 98%