Läs mer
Ethyl (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate Hydrochloride |
| CAS | 257947-33-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, β-amino-α-hydroxy-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-amino-α-hydroxy-, ethyl ester, hydrochloride, (αR,βS)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-2-15-11(14)10(13)9(12)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-10,13H,2,12H2,1H3;1H/t9-,10+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | ethyl (2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate;hydrochloride |
| Visa mer |