Läs mer
Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate, >90%, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m0/s1 |
| Formel vikt | 171.1259 |