missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate (Carprofen Ethyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
Ethyl (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate (Carprofen Ethyl Ester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carprofen Ethyl Ester (Carprofen Impurity) |
| CAS | 52262-89-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carprofen Ethyl Ester (Carprofen Impurity) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Carprofen Imp. G (EP), Ethyl (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate (Carprofen Ethyl Ester), 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid ethyl ester, Carprofen Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-3-21-17(20)10(2)11-4-6-13-14-9-12(18)5-7-15(14)19-16(13)8-11/h4-10,19H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?