Läs mer
Etyl (2S)-2-[[(3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoetyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-fenylbutanoat (Benazepril Etylester), Mikromol™
Produktkod. 30050576
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050576 25 mg
1 options
Produktkod. 30050576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1229.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl (2S)-2-[[(3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoetyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-fenylbutanoat (Benazepril Etylester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benazepril Ethyl Ester
CAS 103129-58-4
Analyt- eller komponentnamn Benazepril Ethyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C26 H32 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benazepril Hydrochloride Imp. G (EP), Benazepril Imp. G (EP), Benazepril USP Related Compound G, Benazepril USP RC G, Ethyl (2S)-2-< (3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoate, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, ethyl ester, [S-(R*,R*)]- (9CI), Benazepril Ethyl Ester, Benazepril Related Compound G (USP), Benazepril Related Compound G, Benazepril Hydrochloride Impurity G, Benazepril Impurity G
InChI formel InChI=1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
IUPAC-namn etyl (2S)-2-[[(3S)-1-(2-etoxi-2-oxoetyl)-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-fenylbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 452.54
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 452,2311 g/mol