Läs mer
Etyl(2S)-2-[(3S,11aS)-3-Metyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isokinolin-2-yl]-4-fenylbutanoat, Mikromol™
Beskrivning
Etyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Metyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isokinolin-2-yl]-4-fenylbutanoat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate |
| CAS | 103733-49-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C25 H28 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Quinapril Hydrochloride Imp. D (EP), Quinapril Imp. D (EP), Quinapril USP Related Compound A, Quinapril USP RC A, Ethyl[3S-[2(R*),3a,11a beta]]-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetate, Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Quinapril Related Compound A, Quinapril Hydrochloride Impurity D, Quinapril Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N2O4/c1-3-31-25(30)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)27-17(2)23(28)26-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(26)24(27)29/h4-12,17,21-22H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3Cc4ccccc4C[C@H]3C2=O |
| IUPAC-namn | etyl(2S)-2-[(3S,11aS)-3-metyl-1,4-dioxo-3,6,11,11a-tetrahydropyrazino[1,2-b]isokinolin-2-yl]-4-fenylbutanoat |
| Visa mer |