missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoate Hydrochloride (L-Homophenylalanine Ethyl Ester Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30052169
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052169 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052169 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1229.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoate Hydrochloride (L-Homophenylalanine Ethyl Ester Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoate Hydrochloride
CAS 90891-21-7
Analyt- eller komponentnamn Ethyl (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenebutanoic acid, α-amino-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, ethyl ester, hydrochloride, (S)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, ethyl ester, hydrochloride, (αS)- (9CI), Ethyl (S)-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, L-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride, Ethyl (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
IUPAC-namn ethyl (2S)-2-amino-4-phenylbutanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 243.7298
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 243.1026 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.