Läs mer
Ethyl (2S,4S)-4-Methylpipecolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2S,4S)-4-Methylpipecolate |
| CAS | 78306-52-2 |
| Molekylformel | C9H17NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S,4S)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2S-trans)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H](CCN1)C |
| IUPAC-namn | ethyl (2S,4S)-4-methylpiperidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.24 |
| Formel vikt | 171.1259 |