Läs mer
Ethyl 3-(1,3-Dioxolane)hexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(1,3-Dioxolane)hexanoate |
| CAS | 76924-94-2 |
| Molekylformel | C10 H18 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-3-5-10(13-6-7-14-10)8-9(11)12-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC1(CC(=O)OCC)OCCO1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(2-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vikt | 202.1205 |