Läs mer
Etyl-3-(1,3-tiazol-2-yl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10377594
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10377594 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10377594 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36523DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzoate
CAS 886851-29-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H11NO2S
MDL-nummer MFCD09064945
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 3-1,3-thiazol-2-yl benzoate, benzoic acid,3-2-thiazolyl-, ethyl ester, ethyl 3-thiazol-2-yl benzoate, benzoic acid,3-2-thiazolyl-,ethyl ester
InChI-nyckel LHYDRQQHIJUWDE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)C2=NC=CS2
IUPAC-namn etyl-3-(1,3-tiazol-2-yl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 233.285
PubChem CID 24229479
Formel vikt 233.29
Procent renhet 97%