missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etyl [3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)propyl]metylkarbamat, Mikromol™

Produktkod. 30050312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050312 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050312 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0079.12
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

Etyl [3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)propyl]metylkarbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
CAS 16234-88-1
Analyt- eller komponentnamn Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C22 H25 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nortriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), Nortriptyline Imp. G (EP), Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate, Nortriptyline Hydrochloride Impurity G, Nortriptyline Impurity G
InChI formel InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn etyl N-[3-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)propyl]-N-metylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 335.44
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 335,1885 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.