missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate, Mikromol™

Produktkod. 17922306
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922306 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17922306 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3522.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
CAS 211915-84-3
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C27 H26 N6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym β-Alanine, N-[[2-[[(4-cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, 1-Methyl-2-[((4-cyanophenyl)amino)methyl]-benzimidazole-5-carboxamide N-(2-pyridyl)-N-(2-(ethoxycarbonyl)ethyl), Deacetamidine Cyano Dabigatran Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C#N)n2C)c4ccccn4
IUPAC-namn ethyl 3-[[2-[(4-cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 482.53
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 482.2066 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.