Läs mer
Etyl-3-[2,6-diklor-5-fluor-(3-pyridiyl)]-3-oxopropanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163201 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10163201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335410010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96568-04-6
Molekylformel C10H8Cl2FNO3
Molekylvikt (g/mol) 280.08
MDL-nummer MFCD00799535
InChI-nyckel IEUHWNLWVMLHHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2,6-dichloro-5-fluoropyridin-3-yl-3-oxopropanoate, ethyl 3-2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl-3-oxopropionate, ethyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinoylacetate, ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro pyridine-3-acetoacetate, ethyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinoyl acetate, ethyl 2,6-dichloro-5-fluornicotinoylacetate, ethyl 3-2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridiyl-3-oxopropanoate, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinoyl acetic acid ethyl ester, ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro nicotinylacetate, ethyl 3-2,6-dichloro-5-fluoro 3-pyridyl-3-oxopropanoate
PubChem CID 2733708
IUPAC-namn etyl-3-(2,6-diklor-5-fluorpyridin-3-yl)-3-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-[2, 6-dichloro-5-fluoro-(3-pyridiyl)]-3-oxopropanoate
Namnnotering 97%
Smältpunkt 68°C to 72°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 280.08
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3-[2,6-dichloro-5-fluoro-(3-pyridiyl)]-3-oxopropanoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.