Läs mer
Etyl 3-(2-bromfenyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430239
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430239 5 g 5g
15420239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63505.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135613-33-1
Molekylformel C11H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 257.127
MDL-nummer MFCD07772962
InChI-nyckel ZKICRDRBPPOQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-bromophenyl propanoate, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ksc497c5h, ethyl3-2-bromophenyl propanoate, ethyl 2-bromo-3-benzenepropanoate, 2-bromo-hydrocinnamic acid ethyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid ethyl ester
PubChem CID 10611137
IUPAC-namn etyl-3-(2-bromfenyl)propanoat
LEDER CCOC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 257.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.