Läs mer
Etyl-3-(2-furyl)-1-metyl-lH-pyrazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143314
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10143314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10143314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47023DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 104295-62-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H12N2O3
MDL-nummer MFCD08271951
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-3-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1bsv1, ethyl 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1-methyl-3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,3-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
InChI-nyckel RMIOHJSPVQALON-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C2=CC=CO2
IUPAC-namn etyl-5-(furan-2-yl)-2-metylpyrazol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 220.228
PubChem CID 7537645
Formel vikt 220.23
Procent renhet 97%