Läs mer
Etyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-karboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415500
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415500 5 g 5g
11496430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25791.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33545-44-7
Molekylformel C10H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 206.20
MDL-nummer MFCD09953454,MFCD06797478
InChI-nyckel GSVBXAZEQDJUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-fur-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, aronis23991, ethyl 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-, ethyl ester
PubChem CID 7127811
IUPAC-namn etyl-3-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Smältpunkt 135 °C till 137 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 206.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.