Läs mer
Etyl 3-(2-furyl)propionat, 98 %
Produktkod. 11483008
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483008 25 g 25g
11473008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18732.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10031-90-0 | C9H12O3 | 168,192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-90-0
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.192
MDL-nummer MFCD00036496
InChI-nyckel OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-furyl propionate, ethyl 2-furanpropionate, 2-furanpropanoic acid, ethyl ester, ethyl 3-2-furyl propanoate, ethyl furfhydracrylate, ethyl furfurylacetate, ethyl 3-furan-2-yl propanoate, 2-furanpropionic acid, ethyl ester, ethyl 2-furanpropanoate, ethyl furan-2-propionate
PubChem CID 61450
IUPAC-namn etyl-3-(furan-2-yl)propanoat
LEDER CCOC(=O)CCC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(2-furyl)propionate
Kvantitet 25 g
Formel vikt 168.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.