Läs mer
Ethyl 3-(2-methyl-[1,3]dioxolan-2-yl)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(2-methyl-[1,3]dioxolan-2-yl)propanoate |
| CAS | 941-43-5 |
| Molekylformel | C9H16O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl levulinate ethylene ketal, Ethyl 4-Dioxolan Pentanoate, NSC 46288 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-3-11-8(10)4-5-9(2)12-6-7-13-9/h3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCC1(C)OCCO1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vikt | 188.1049 |