Läs mer
Etyl-3-(2-tienyl)-1H-pyrazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772323
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772323 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10437184 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10455142 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772323 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04031DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 121195-03-7
Molekylformel C10H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 222.262
MDL-nummer MFCD07772880
InChI-nyckel NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
PubChem CID 2736478
IUPAC-namn etyl-5-tiofen-2-yl-1H-pyrazol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.27
Procent renhet 95%