Läs mer
Ethyl 3,3,3-Trifluoropropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,3,3-Trifluoropropanoate |
| CAS | 352-23-8 |
| Molekylformel | C5 H7 F3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F3O2/c1-2-10-4(9)3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.103 |
| Formel vikt | 156.04 |