Läs mer
Etyl 3,3,3-trifluorpyruvat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10505334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10505334 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10505334 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399010050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13081-18-0 | C5H5F3O3 | 170,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate
CAS 13081-18-0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2830g/mL, 1.283
Kokpunkt 95 °C till 98 °C
Flampunkt 27 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H5F3O3
Linjär formel CF3C(O)CO2CH2CH3
MDL-nummer MFCD00114935
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl trifluoropyruvate, ethyltrifluoropyruvate, ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid ethyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoic acid ethyl ester, ethyl trifluorpyruvate, ethyl-trifluoropyruvate, pubchem2013
InChI-nyckel KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn etyl-3,3,3-trifluor-2-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 170.09
PubChem CID 2737239
Formel vikt 170.09
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.