Läs mer
Ethyl 3-[[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate (N-[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester), Mikromol
Beskrivning
Ethyl 3-[[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate (N-[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-Beta-alanine Ethyl Ester |
| CAS | 212322-56-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(3-Amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-Beta-alanine Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 3-((3-amino-4-methylaminobenzoyl)-(pyridin-2-yl)-amino)propanoate, N-(3-amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-beta-Alanine ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N4O3/c1-3-25-17(23)9-11-22(16-6-4-5-10-21-16)18(24)13-7-8-15(20-2)14(19)12-13/h4-8,10,12,20H,3,9,11,19H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc(NC)c(N)c1)c2ccccn2 |
| Visa mer |