Läs mer
Etyl 3,3-dietoxipropanoat, 98 %
Produktkod. 10083330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10083330 5 mL Glasflaska 5ml
10023360 25 mL Glasflaska 25ml
10521984 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10083330 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269640050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10601-80-6 | C9H18O4 | 190,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10601-80-6
Molekylformel C9H18O4
Molekylvikt (g/mol) 190.24
MDL-nummer MFCD00009865
InChI-nyckel SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
PubChem CID 66389
IUPAC-namn etyl-3,3-dietoxipropanoat
LEDER CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 3-diethoxypropanoate
Färg Färglös
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 95°C (17.0 mmHg)
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2CHCH2COOC2H5
Brytningsindex 1.4100 to 1.412
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: 23g/L (20 c)
Formel vikt 190.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.