Läs mer
Etyl 3,3-dietoxipropionat, 96 %
Produktkod. 11347496
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347496 10 g 10g
11357496 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09562.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 10601-80-6 | C9H18O4 | 190,239 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10601-80-6
Molekylformel C9H18O4
Molekylvikt (g/mol) 190.239
MDL-nummer MFCD00009865
InChI-nyckel SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66389
IUPAC-namn etyl-3,3-dietoxipropanoat
LEDER CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,3-diethoxypropionate
Densitet 0.978
Kokpunkt 92°C to 93°C (13 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 10 g
Beilstein 1772110
Synonym ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
Formel vikt 190.24
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.