Läs mer
Etyl 3,3-dietoxipropionat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,3-diethoxypropionate |
| CAS | 10601-80-6 |
| Molekylformel | C9H18O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(CC(=O)OCC)OCC |
| IUPAC-namn | etyl 3,3-dietoxipropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vikt | 190.1205 |