missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 3-((3-Methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)(methyl)amino)butanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-((3-Methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)(methyl)amino)butanoate |
| CAS | 897400-05-4 |
| Molekylformel | C12H23NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO4/c1-6-17-11(14)7-10(3)13(4)8-9(2)12(15)16-5/h9-10H,6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(C)N(C)CC(C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[(3-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)-methylamino]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vikt | 245.1627 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?