missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 3-(3-(tert-Butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate, TRC

Produktkod. 30180086
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180086 50 mg
30180146 250 mg
30180235 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE17824050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 40200-35-9
Molekylformel C16 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 264.36
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, ethyl ester, Ethyl 3-(3-methyl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate, Ethyl 3-(3'-methyl-5'-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl β-(5-tert-butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl)propionate
IUPAC-namn ethyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate
LEDER CCOC(=O)CCc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-6-19-14(17)8-7-12-9-11(2)15(18)13(10-12)16(3,4)5/h9-10,18H,6-8H2,1-5H3
Formel vikt 264.1725
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.