Läs mer
Ethyl 3-(3-(tert-Butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O3/c1-6-19-14(17)8-7-12-9-11(2)15(18)13(10-12)16(3,4)5/h9-10,18H,6-8H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 264.1725 |