Läs mer
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31449098
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31449098 100 g
31437678 100 mg
31437774 25 g
31443602 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31449098 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11261100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
CAS 831-61-8
Molekylformel C9H10O5
MDL-nummer MFCD00016430
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Procent renhet 98%