Läs mer
Etyl 3,4,5-trihydroxibenzoat, 98 %
Produktkod. 11464754
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464754 50 g 50g
11454754 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464754 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13733.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198,174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 831-61-8
Molekylformel C9H10O5
Molekylvikt (g/mol) 198.174
MDL-nummer MFCD00016430
InChI-nyckel VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
PubChem CID 13250
ChEBI CHEBI:87247
IUPAC-namn etyl-3,4,5-trihydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Smältpunkt 148 °C till 152 °C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 198.18
Procent renhet 0.98
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.