Läs mer
Ethyl 3,4,5-Trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,4,5-Trihydroxybenzoate |
| CAS | 831-61-8 |
| Smältpunkt | 150°C to 152°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | 3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5 |
| MDL-nummer | MFCD00016430 |
| Synonym | Ethyl gallate, Gallic acid ethyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl gallate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.17 |