Läs mer
Etyl 3,4,5-trimetoxibensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444624
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444624 100 g 100g
11424624 5 g 5g
11434624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444624 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13199.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6178-44-5 | C12H16O5 | 240.255 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6178-44-5
Molekylformel C12H16O5
Molekylvikt (g/mol) 240.255
MDL-nummer MFCD00017525
InChI-nyckel UEOFNBCUGJADBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 231162
IUPAC-namn etyl-3,4,5-trimetoxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Kvantitet 100 g
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzoic acid ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethoxy benzoate, ethyltrimethoxy benzoate, acmc-1b7mp, ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate;, benzoic acid,3,4,5-trimethoxy-, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, ethyl ester
Formel vikt 240.26
Procent renhet 0.98
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.