Läs mer
Etyl 3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat, 98 %
Produktkod. 11424894
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424894 5 g 5g
11414894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424894 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13814.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
CAS: 2199-46-4 | C10H15NO2 | 181,235 g/mol
Oktametylporfyrin erhölls lätt från etyl-3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat. Sterisk kontroll kan åsidosättas av en uppenbar elektronisk effekt som visas av det ännu skrymmande pyrrolderivatet, etyl-3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat. Reaktionen med diazoniumsalter av etyl-3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat har undersökts i detalj med kromatografiska och spektroskopiska metoder. I närvaro av en stark mineralsyra reagerar etyl-3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat med p-nitrobensendiazoniumjoner för att ge ett rött, kemiskt labilt, azofärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oktametylporfyrin erhölls lätt från etyl-3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat. Sterisk kontroll kan åsidosättas av en uppenbar elektronisk effekt som visas av det ännu skrymmande pyrrolderivatet, etyl-3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat. Reaktionen med diazoniumsalter av etyl-3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat har undersökts i detalj med kromatografiska och spektroskopiska metoder. I närvaro av en stark mineralsyra reagerar etyl-3,4,5-trimetylpyrrol-2-karboxylat med p-nitrobensendiazoniumjoner för att ge ett rött, kemiskt labilt, azofärgämne.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2199-46-4
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.235
MDL-nummer MFCD00051948
InChI-nyckel WBOGFZDTCIQHSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl, ethyl ester, acmc-20al0b, maybridge1_001943, 2,3,4-trimethyl-5-carbethoxy-pyrrole, 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester
PubChem CID 137479
IUPAC-namn etyl-3,4,5-trimetyl-lH-pyrrol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Smältpunkt 124 °C till 128 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 132613
Formel vikt 181.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.