Läs mer
Ethyl 3,4,6-Tri-O-acetyl-2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-thioglucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,4,6-Tri-O-acetyl-2-acetamido-2-deoxy-a-D- thioglucop |
| CAS | 4239-72-9 |
| Molekylformel | C16 H25 N O8 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO8S/c1-6-26-16-13(17-8(2)18)15(24-11(5)21)14(23-10(4)20)12(25-16)7-22-9(3)19/h12-16H,6-7H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16+/m1/s1 |
| LEDER | CCS[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1NC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-ethylsulfanyloxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.44 |
| Formel vikt | 391.1301 |